Réactif de Nessler, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium tétraiodomercurate – Potassium hydroxyde solution
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Détermination des sels d'ammonium à l'aide de matériaux contenant du mercure
La détection colorimétrique classique et la détermination des sels d'ammonium s'effectuent à l'aide du réactif de Nessler, une coloration jaune indiquant la présence de sels d'ammonium. Un développement plus récent de cette technique consiste à utiliser un système à deux bouteilles afin de préparer du réactif frais pour chaque utilisation.
Numéro MDL:
MFCD00049656 Numéro CAS: 7783-33-7 |