Imprimer
Buffer solutions in sachets, perpHect® Pouches, Orion™
Marques : Thermo Orion
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
910725 910410-WA 910425 910710 911010
662-0780EA 55.6 EUR
662-0780 662-1143 662-0777 662-1144 662-1147
Buffer solutions in sachets, perpHect® Pouches, Orion™
Tampons Tampons pH
Les solutions en sachets garantissent une précision optimale. Le sachet garantit une excellente étanchéité aux liquides et une bonne protection contre la lumière.
  • À usage unique
  • Pratiques, à code couleur pour une plus grande facilité d'utilisation
  • Aucun risque de contamination
  • Traçables par rapport aux normes NIST
Colour coded: pH 4,01 buffer is pink, pH 7,00 buffer is yellow, and pH 10,01 buffer is blue.
There is no wasted buffer or secondary reservoir. Each sachet contains lot code, expiration date, and buffer temperature table.
The solutions should only be used once to avoid any danger of contamination. They also satisfy the requirements of the GLP and ISO standards.