Imprimer
Poly-D-lysine, Corning®
Marques : Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354210
734-1102EA 209 EUR
734-1102
Poly-D-lysine, Corning®
Protéines et Peptides
La poly-D-Lysine (PDL) est une molécule synthétique utilisée comme revêtement pour améliorer la fixation cellulaire sur des surfaces en plastique et en verre. Elle est employée pour la culture de différents types de cellules, en particulier les neurones, les cellules gliales et les cellules transfectées.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Nom de la protéine/du peptide Poly-D-Lysine
Synonyme de protéine PDL
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Species
Source Synthetic
Purity Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Formulation Lyophilisée à partir d'une solution aqueuse; reconstitution dans de l'eau distillée
Molecular weight 500-550 kD
Conditions de stockage Stable for at least three months at 2 to 8 °C (lyophilised) or one week at 2 to 8 °C (solubilised)
Certification environnementale ISO 14001 - Bedford