Solution de récupération de cellules, Corning®
Marques : CorningTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La solution de récupération de cellules Corning® permet la récupération de cellules cultivées sur une matrice de membrane basale Corning® Matrigel® pour des analyses biochimiques. Elle dépolymérise les gels matriciels Corning® Matrigel® sans digestion enzymatique ni période d'incubation longue à des températures élevées. Les cellules sont extraites sans être endommagées, afin d'éviter toute modification biochimique lors de l'incubation et de la digestion de portions extracellulaires de récepteurs de surface et de molécules d'adhésion.
- Solution exclusive non enzymatique
- Testée pour la capacité à dépolymériser une couche de 1 mm de gel matriciel BD Matrigel™ après une heure à +2–8 °C
- Filtration et tests négatifs aux bactéries, champignons et mycoplasmes
- Stable pendant au moins trois mois à 2–8 °C