Imprimer
pH/mV/°C-mètres portables, pH 3110/3310
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 665 EUR
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pH/mV/°C-mètres portables, pH 3110/3310
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Appareils de mesure portables étanches, conçus pour une utilisation illimitée en extérieur.
  • Grand affichage offrant une excellente lisibilité, même dans de mauvaises conditions d'éclairage
  • Boîtier robuste et clavier en silicone étanche, avec classe de protection IP 66/67
  • Jusqu'à 2500 heures de fonctionnement en continu avec un jeu de batteries
pH 3110 : simplicité et fonctionnalité
Appareil de mesure fiable, clairement conçu, pour mesures de base et standard, p. ex. dans des applications didactiques.
- Grand écran LCD
- Réponse tactile pour un fonctionnement aisé
- Minuterie intégrée pour des mesures correctes
- Compensation automatique de la température
pH 3310 : communication et professionnalisme
Pour des mesures professionnelles sur le terrain exigeant une documentation et un transfert de données.
Mêmes caractéristiques que le kit pH 3110, avec :
- Écran graphique rétroéclairé
- Commande par menu
- La fonction CMC (Continuous Measurement Control, contrôle continu des mesures) indique à l'utilisateur si ses mesures se trouvent dans la plage calibrée et émet une alerte lorsque ce n'est pas le cas
- Grande mémoire de données (date, heure et numéros d'identification des mesures)
- Quatre langues disponibles, sélectionnables par l'utilisateur (anglais, allemand, français, espagnol)
- Extension de mémoire pour 5000 données conformes aux BPL
- Enregistreur de données à temporisation, avec des intervalles réglables pour un contrôle à long terme
- Interface mini-USB étanche avec un PC
Informations de commande: Tous les pH-mètres sont disponibles sous forme de kits comprenant électrode pH, tampons STP (tampons techniques) et accessoires.
Attention: ** sans câble (disponible séparément)