Imprimer
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Finnpipette™ F2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 1040 EUR
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Finnpipette™ F2
Pipettes Pipetteurs
Finnpipette™ F2 offre une solidité et une durabilité exceptionnelles même dans les applications les plus exigeantes. Disponible en modèles à 8, 12 et 16 canaux, ce qui en fait le choix idéal pour les applications à 96 et 384 microplaques.
  • Entièrement autoclavable - pas besoin de démonter avant l'autoclavage
  • Fabriqué en PVDF de haute qualité qui supporte l'exposition aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Mécanisme de réglage du volume (AVG, Advanced Volume Gearing) : mécanisme modulaire autonome, pour une exactitude, une précision et une durabilité supérieures, nécessitant un effort minime et présentant de plus petits incréments pour le réglage du volume
  • Grand écran contrasté Ergovisio avec des chiffres blancs sur fond noir, pour une visibilité du volume et une sécurité accrues
  • Éjection des embouts souple ne requérant qu'un effort minime
  • Meilleure ergonomie de la poignée et mouvement de pipetage ne nécessitant qu'un très faible effort
  • Piston avec soufflage Super-Blow-Out pour des volumes de 50 µl maximum, garantissant la fourniture de microgouttes
Informations de commande: fournies avec clé d'ouverture et d'étalonnage, kit de maintenance (avec graisse et joints toriques), certificat d'étalonnage, certificat de garantie de trois ans (étendue à cinq ans en cas d'enregistrement sur Internet) et manuel d'utilisation (en allemand, anglais, espagnol, français).