Imprimer
Pipettes monocanaux, mécaniques, volume fixe ou variable, Finnpipette™ F2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4642030 4642040 4642050 4642060 4642070 4642080 4642090 4642100 4642110 4652000 4652010 4652020 4652030 4652040 4652050 4652060 4642010 4642020 4652070 4652080 4652090 4652100 4652110 4652120 4642120 4642130 4652130 4652140
613-2698EA 368 EUR
613-2698 613-2699 613-2700 613-2701 613-2702 613-2703 613-2704 613-2705 613-2706 613-2707 613-2708 613-2709 613-2710 613-2711 613-2712 613-2713 613-2696 613-2697 613-2714 613-2715 613-2716 613-2717 613-2718 613-2719 613-1486 613-1487 613-1480 613-1481
Pipettes monocanaux, mécaniques, volume fixe ou variable, Finnpipette™ F2
Pipettes Pipetteurs
La pipette Finnpipette™ F2 offre une fiabilité et une durabilité supérieures même pour les applications les plus contraignantes.
  • Entièrement autoclavable: Plus besoin de démontage avant l'autoclavage
  • Fabriqué en PVDF haute qualité supportant l'exposition aux produits chimiques et rayons UV
  • Réglage du volume (AVG, Advanced Volume Gearing): Mécanisme modulaire autonome pour une exactitude, précision et durabilité supérieures, nécessitant un effort minime et présentant de plus petits incréments pour le réglage du volume
  • Grand écran contrasté Ergovisio avec chiffres blancs sur fond noir pour une visibilité du volume et une sécurité accrues
  • Éjection des embouts souple par légère pression
  • Ergonomie améliorée de la poignée et mouvement de pipetage sans effort
  • Piston avec soufflage Super-Blow-Out pour des volumes de 50 µl maximum, garantissant la fourniture de microgouttes
* Micro
GLP-Kits supplied with three Finnpipette® F2 (GLP-Kit 1, 3, 4) or four Finnpipette® F2 (GLP-Kit 2), one stand for six pipettes, three racks of 96 Finntip Flex tips and 15 disposable reagent reservoirs.
Informations de commande: Livrée avec clé d'ouverture et d'étalonnage, certificat d'étalonnage, certificat de garantie de trois ans (étendue à cinq ans en cas d'enregistrement sur Internet) et manuel d'utilisation (allemand, anglais, espagnol, français).
Kits BPL fournis avec trois pipettes Finnpipette™ F2 (kit BPL 1, 3, 4) ou quatre pipettes Finnpipette™ F2 (kit BPL 2), un support pour six pipettes, trois portoirs de 96 pointes Finntip Flex et 15 réservoirs à réactifs à usage unique.