Imprimer
Cassettes pour têtes de pompes multicanaux
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
524-90010-00 524-90021-00 524-90022-00 526-16000-00
224-1453EA 354 EUR
224-1453 224-1452 224-1451 224-1349
Cassettes pour têtes de pompes multicanaux
Cassettes de pression
Possibilité d'échanger les cassettes pendant le fonctionnement de la pompe. Ajustement de la pression des galets à l'aide d'une vis de réglage. Chaque cassette permet d'utiliser différents matériaux et diamètres de tuyau.
Petite cassette
Puissance de débit 0,005 à 40,8 ml/min
Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 0,9 mm
Pour tuyaux d'un diamètre de 0,2/0,5/0,9/1,4 et 2,8 mm
Pour tuyaux à trois cavaliers
Cassette médium
Débit 0,29 à 25,2 ml/min
Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 1,6 mm
Pour tuyaux d'un diamètre de 0,8 et 1,7 mm
Pour tuyaux standard
Grande cassette
Débit 1,0 à 336 ml/min
Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 1,6 mm
Pour tuyaux d'un diamètre de 1,7/3,1/4,8 et 6,4 mm
Pour tuyaux standard
Adaptateur multicanaux
Pour l'équipement des moteurs d'entraînements péristaltiques PD 5001, PD 5101 et PD 5201 en vue d'une utilisation comme pompes multicanaux.