Imprimer
Creusets filtrants pour l'extraction de fibres alimentaires
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20600 20601 20602 20603 20604
ROBU20600EA 266 EUR
ROBU20600 ROBU20601 ROBU20602 ROBU20603 ROBU20604
Creusets filtrants pour l'extraction de fibres alimentaires
Creusets
These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
  • Fit many current systems
  • Numbered
The VitraPOR® filter discs of the CFE crucibles have an improved sintering hardness to withstand the chemical load in the analytical processes.