Imprimer
VWR® Flex, Chaises
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
132-0748EA 251 EUR
132-0748 132-0749 132-0750 132-0747
VWR® Flex, Chaises
Chaises
Flex is the innovative solution for sitting and standing workplaces. Thus, Flex is usable both as stool and as standing rest, it is light, uncomplicated and easy to use. Flex adapts to its user and the workplace situation.
  • Ergonomic, soft and comfortable seat with back support
  • Turns through 360° for maximum freedom of movement
  • Extra large seat height adjustment range by gas-lift
  • SoftTouch PU foam, easy to clean and disinfect
  • Polished aluminium 5 star base
Patins: Les patins sont en plastique résistant à l'usure et ont une grande surface offrant un haut niveau de stabilité.
Roulettes: Les roulettes jumelées avec freins sensibles à la charge doivent être adaptées au sol. Toutes les chaises sont fournies par défaut avec des roulettes souples pour sols dur.
Stop&Go technology: For safety reasons chairs whose seat is more than 650 mm high must not be movable whilst in use. With innovative Stop&Go castors these chairs are only mobile when no one is sitting on them.