Imprimer
One-Step SYBR® Green RT-qPCR, qScript™
Marques : Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95087-200 95089-200
733-2078EA 988 EUR
733-2078 733-2082
One-Step SYBR® Green RT-qPCR, qScript™
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Les kits qScript™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR permettent d'obtenir de manière fiable une efficacité, une sensibilité et une spécificité maximales de la RT-qPCR avec un protocole simplifié. Ces kits offrent une amplification fiable et non biaisée de toutes les cibles d'ARN quelle que soit leur abondance. Le supermix exclusif permet de maximiser les activités de la transcriptase inverse et de l'ADN polymérase AccuStart™ Taq sans compromettre la spécificité de l'amplification. Les kits qScript™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR sont disponibles et optimisés pour toutes les plate-formes d'instruments de PCR en temps réel, y compris celles nécessitant une normalisation avec le colorant de référence ROX.
Informations de livraison: Kits disponibles avec ou sans ROX ou avec fluorescéine pour les systèmes Bio-Rad iCycler iQ®. Tous les kits contiennent de la transcriptase inverse qScript One-Step (formulation optimisée 50X de transcriptase inverse MMLV recombinante pour RT-PCR à une seule étape) ; tampon de réaction One-Step SYBR Green Master Mix (2X) contenant des dNTP, MgCl?, ADN polymérase AccuStart™ Taq, stabilisants et colorant SYBR® Green I ; et de l'eau exempte de nucléase.