Imprimer
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Marques : Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95112-012 95112-05K 95112-250 95114-012 95114-05K 95114-250 95113-012 95113-05K 95138-012 95138-05K 95139-012 95139-05K 95140-012 95140-05K
733-2090EA 1720 EUR
733-2090 733-2091 733-2092 733-2096 733-2097 733-2098 733-2093 733-2094 733-2243 733-2244 733-2247 733-2248 733-2251 733-2252
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR ToughMix® est un cocktail de réaction concentré prêt à l'emploi pour l'amplification par PCR de matrices d'ADN. Il vient à bout d'un grand nombre d'inhibiteurs courants de la PCR, présents dans les échantillons bruts extraits de prélèvements environnementaux et de tissus végétaux ou animaux. Il s'agit d'un réactif polyvalent et robuste pour qPCR en temps réel qui offre une sensibilité maximale et une efficacité de PCR optimale avec une large gamme de compositions chimiques de sonde fluorogénique, notamment les sondes d'hydrolyse TaqMan®. PerfeCTa® qPCR ToughMix® contient tous les composants de réaction nécessaires, à l'exception des amorces, des sondes et de la matrice d'ADN. La légère couleur bleue du colorant marqueur AccuVue™ simplifie l'assemblage des réactions sur des plaques blanches ou transparentes et permet de limiter les erreurs de pipetage ou de mélange. Elle n'interfère pas avec la qPCR et n'affecte pas la stabilité du produit.
L'un des composants clés de PerfeCTa® qPCR ToughMix® est une ADN polymérase thermostable ultra-pure et progressive couplée à des anticorps monoclonaux de forte avidité. Ce mélange exclusif de polymérases est résistant aux inhibiteurs de la PCR et offre un Hot Start automatique strict permettant l’assemblage des réactions ainsi qu’une conservation temporaire, à température ambiante, avant amplification PCR. PerfeCTa® qPCR ToughMix® offre des performances exceptionnelles avec des protocoles de cyclage de PCR rapides ou classiques.
Informations de livraison: les kits sont disponibles avec ou sans colorant de référence ROX. Tous les kits incluent un tampon de réaction doublement concentré contenant des concentrations optimisées de MgCl?, des dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), une ADN polymérase Hot Start, un colorant bleu pour qPCR AccuVue™ et des stabilisants. Les versions UNG incluent l'ADN glycosylase.