PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, low ROX
Marques : QuantabioTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le supermix PerfeCTa® Multiplex qPCR SuperMix, low ROX est un cocktail de réaction doublement concentré, prêt à l'emploi qui contient tous les composants mis à part les amorces, les sondes et le modèle pour qPCR en temps réel sur les séries Applied Biosystems 7500 ou Stratagene MX des systèmes de PCR en temps réel.
Le supermix PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, low ROX fournit une plage dynamique et une sensibilité à la qPCR multiplexée qui est comparable à celle des tests de sonde de qPCR uniplexée sans avoir besoin de concentrations limitées ou variables d'amorce.
Informations de livraison: Chaque kit contient un tampon de réaction doublement concentré contenant des concentrations optimisées de MgCl?, des dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), une ADN polymérase Taq AccuStart™, un colorant de référence ROX (pour une excitation entre 580 et 585 nm) et des stabilisants.