This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, computer rooms, storage facilities and anywhere temperature and RH affect vital components and tests.
- Maintient la précision avec l'étalonnage 'faites-le vous-même'
- Affiche simultanément la température et l'humidité relative sur un écran LCD à double affichage (hauteur de caractères de 28,6 mm)
- Mémoire minimale/maximale
- Interface de transfert de données vers un ordinateur
- Un clic audible confirme chaque entrée de clé
Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 et 9001.
Certifications: Conforme aux normes ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Traçable par rapport aux normes NIST
Informations de livraison: Livré avec sonde (L×Ø : 216×17 mm) et câble de 91 cm, certificat d'étalonnage Traceable®, mallette de transport en plastique dur et pile 9 volts pour 100 heures d'utilisation continue. Le logiciel d’acquisition des données avec câble (620-2048) doit être commandé séparément.
Attention: * intermédiaire