Préparation DNA prep for PCR - tissue, Extracta™
Marques : QuantabioTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le système de préparation d'ADN tissulaire pour PCR Extracta™ DNA prep for PCR - tissue comprend un kit de réactif à deux composants pour une extraction rapide et efficace d'un ADN génomique prêt pour la PCR et provenant de tissus de mammifères. Il a été démontré que le kit fonctionne avec les biopsies de queues de souris, les découpes d'oreilles au poinçon et divers échantillons de tissus humains parmi lesquels les cheveux, les cellules buccales et la salive.
- Protocole simple et rapide
- Compatible avec l'automatisation des laboratoires
- L'ADN convient à la qPCR, à l'analyse de fusion haute résolution, à la PCR en point final et à d'autres applications
- Fonctionne avec une large gamme de tissus
- En option, protocole de 10 minutes pour les applications à haut rendement
L'ADN génomique convient aux applications sensibles de PCR en aval comprenant la PCR en point final, l'analyse de fusion haute résolution (HRM) et la PCR quantitative en temps réel (qPCR) sans besoin d'un nettoyage supplémentaire. De plus, l'ADN extrait peut être utilisé dans des applications de PCR multiplexée telles que les analyses de transgènes ou de gènes inactivés. Les extractions de tissus peuvent être réalisées dans des tubes, sur des plaques ou des blocs à puits profonds, pour permettre l'adaptation au mode de travail et à l'automatisation sur des postes de manipulation de liquides.