Imprimer
Poignées pour scalpels d'autopsie
Fournisseur: SWANN MORTON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2650 2652 2653 2609
233-0115EA 138 EUR
233-0115 233-0116 233-0155 SWAN2609
Poignées pour scalpels d'autopsie
Bistouris et pièces détachées Manches de bistouri
Toute une gamme polyvalente utilisable par les médecins légistes et les pathologistes lors d'autopsies, de procédures d'histopathologie et de procédures générales post mortem.
  • Gamme PM40 avec fixation classique par vis
  • Gamme PM60 avec fixation standard de la lame
Les lames PM40B et PM60B sont des lames 'à chanfrein arrondi' pour plus de sécurité et de protection contre les blessures accidentelles avec des objets pointus.
Cdt: Les poignées en acier inoxydable PM8 et PM40 sont fournies individuellement dans une pochette de protection en plastique.