Imprimer
Boîtes à coloration, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
900403 900400 900401 900402 900404
631-2506EA 547 EUR
631-2506 720-1031 720-1032 720-1033 631-2507
Boîtes à coloration, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
En verre sodo-calcique et acier inoxydable
  • Poignée non amovible
  • Charnières pour fermeture de la boîte
  • Insertion et retrait aisés des lames de microscope
Le portoir rainuré peut accueillir 50 lames de microscopie de 75×25 mm, 75×38 mm ou 75×51 mm. Il ne ternit pas et résiste aux solutions de coloration.