Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
La barre de centrifugation supérieure, de conception unique, et le mécanisme de la plaque de soupape inférieure fournissent un joint positif de rétention d'échantillons, ainsi qu'un meilleur contrôle de libération de l'échantillon.
La conception modulaire apporte plus de flexibilité en permettant la connexion de plusieurs sections, pour former une plus grande unité d'échantillonnage. Tourner la poignée de verrouillage à ouverture par le haut, insérer la barre lentement dans le collecteur pour recueillir la colonne de liquide, tirer sur la poignée pour placer la plaque de soupape et la poignée de centrifugation en position de fermeture, piéger la colonne dans l'échantillonneur.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.