Imprimer
Portoirs pour flacons à échantillons, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B-100 T-15/302 T-15/308 T-180 T-28
548-1269EA 171 EUR
548-1269 548-1322 549-0182 548-1324 548-1327
Portoirs pour flacons à échantillons, Chromacol™
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
  • Ideal for space saving storage in fridges
  • Temperature resistant from −90 to 121 °C (except foam)