Imprimer
Unités de stockage, série MagLab™
Fournisseur: HEATHROW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HS23500 HS23502 HS23503 HS23504
211-0382EA 146 EUR
211-0382 211-0384 211-0385 211-0386
Unités de stockage, série MagLab™
Boîtes Boîtes de rangement
La série MagLab™ permet d'organiser les éléments de laboratoire courants sur la paillasse.
ABS, coloré.
  • MagRack™ peut accueillir quatre tubes de 50 ml et neuf de 15 ml
  • MagWipe™ peut accueillir une boîte Kimwipes® standard de 11×21 cm
  • MagPette™ peut accueillir deux micropipettes (tous les styles les plus courants)
  • MagBox™ peut accueillir divers accessoires
Disponible à l'unité ou par jeu de quatre ; chaque unité peut être fixée par des aimants sur la plupart des surfaces métalliques.