Imprimer
Unités de filtration centrifuge, Vivaspin® Turbo 15
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VS15T01 VS15T02 VS15T11 VS15T12 VS15T21 VS15T22 VS15T31 VS15T32 VS15T41 VS15T42 VS15T91 VS15T92
512-0557EA 178 EUR
512-0557 512-0558 512-0559 512-0560 512-0561 512-0562 512-0563 512-0564 512-0565 512-0566 512-0567 512-0568
Unités de filtration centrifuge, Vivaspin® Turbo 15
Filtres Filtres pour centrifugation
Vivaspin® Turbo 15 peut contenir des échantillons de 0,1 à 15 ml dans des rotors libres acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml, et des échantillons de 11 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml.
  • Taux élevé de récupération du rétentat, >95%
  • Tubes en PS possédant une grande compatibilté chimique, adéquats à des pH de 1 to 14
  • Technique sûre pour concenter l'échantillon et le prélever aisément, grâce à la poche anti-retour unique, à fond incliné, et compatible avec les pipettes
  • Graduation du volume, pour une détection/lecture facile du volume de concentrat
La conception optimisée de l'unité Vivaspin® Turbo 15, la forme intérieure profilée, garantissent une vitesse de filtration maximale, y compris jusque dans les derniers microlitres, ce qui permet d'obtenir un facteur de concentration >100.