Imprimer
Flacons de grande récupération, E-Z Ex-Traction ™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
W224613 W224618 W224617 W224630 W224634 W224601 W224636 W224613L
WHEAW224613EA 940 EUR
WHEAW224613 WHEAW224618 WHEAW224617 WHEAW224630 WHEAW224634 WHEAW224601 WHEAW224636 WHEAW224613L
Flacons de grande récupération, E-Z Ex-Traction ™, WHEATON®
Fioles
Fabriqués avec précision à partir de verre borosilicaté à faible extractibilité, ces flacons sont parfaits pour les applications avec échantillons biologiques composés. Le flacon est conforme aux exigences USP Type I et ASTME 438 Type I, Classe A.
  • Le puits conique garantit une récupération optimale des échantillons
  • Qualité conçue pour les instruments de manipulation automatique des échantillons