Imprimer
VWR®, Creusets, PTFE
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-0450EA 17.6 EUR
216-0450 216-0451 216-0452 216-0453
VWR®, Creusets, PTFE
Creusets
Moulage isostatique en PTFE pur, approuvé par la FDA
  • Résistance aux produits chimiques et inertes
  • Sans fissure
  • Pour une température maximale de 280 °C