Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ High Performance
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Idéal pour une purification performante des protéines taguées GST.
- Purification rapide et en une seule étape des protéines taguées GST et d'autres protéines glutathione dépendantes ou de la glutathione S transférase
- Glutathione couplé au Sepharose™ High Performance
GST-tagged proteins are eluted under mild, nondenaturing conditions using reduced glutathione. The purification process preserves protein antigenicity and function. Fast, one-step purification of GST-tagged proteins and other glutathione S-trasferase or glutathione-dependent proteins.