Imprimer
Colonnes HiTrap™ rProtein A FF
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17-5079-01 17-5079-02 17-5080-01 17-5080-02
17-5079-01EA 1090 EUR
17-5079-01 17-5079-02 17-5080-01 17-5080-02
Colonnes HiTrap™ rProtein A FF
Colonnes pour chromatographie
Colonnes pour une purification facile et rapide d'anticorps monoclonaux. Préparées avec rProtein A Sepharose™ Fast Flow pour une purification et un fractionnement des IgG secondaires et des IgG provenant de sources différentes.
  • Stables au pH 3-10, elles tolèrent la plupart des tampons aqueux courants
  • Peuvent être utilisées avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie liquide
Recombinant protein A exhibits similar Fc region specificity to that of native protein A but shows enhanced binding capacity and fewer regulatory concerns due to the total absence of mammalian culture in the ligand production and purification.
The recombinant protein A ligand (produced in E. coli) is coupled to Sepharose Fast Flow by a technique which generates a stable thioether linkage between rProtein A and the base matrix. The coupling technique is optimized to give high binding capacity for IgG.