Sondes fluorescentes, substrat de caspase-3 NucView™
Marques : BiotiumTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les substrats NucView® caspase-3 sont des sondes fluorescentes qui permettent la détection en temps réel de l’apoptose en surveillant l’activité de la caspase-3/7 dans des cellules intactes à l’aide de la microscopie confocale, de la cytométrie en flux ou de lecteurs de microplaques.
- Substrats bi-fonctionnels
- Test rapide sans lavage pour la microscopie ou la cytométrie en flux
- Stable pendant plusieurs jours pour effectuer des tests au cours du temps
- Tolérant à la fixation de formaldéhyde et à la perméabilisation
- Utilisation dans des cultures de cellules adhérentes ou en suspension
- Pour la cytométrie en flux, la microscopie, l’imagerie de cellules vivantes ou les lecteurs de microplaques
Les substrats NucView® se composent d’un colorant fluorogénique ADN couplé à la séquence de reconnaissance caspase-3/7 DEVD. En entrant dans les cellules apoptotiques, le substrat non fluorescent est clivé par les caspases-3/7 libérant un colorant de liaison à l’ADN de haute affinité qui migre vers le noyau et devient fluorescent lors de la liaison à l’ADN.
Le substrat de la caspase-3 NucView® 488 est proposé sous forme de solution à 1 mM dans du PBS (solution saline tamponnée au phosphate) pour les cellules sensibles à la toxicité du DMSO. NucView® 405 et 530 sont disponibles en 1 mM dans du PBS et des tailles d’essai sont disponibles pour les formulations PBS et DMSO.
Informations de livraison: Disponible en trois options de couleur : NucView® 488 : Ex/Em (lié à l’ADN) 500 nm/530 nm, NucView® 405 (lié à l’ADN) : Ex/Em 429 nm/469 nm, NucView® 530 (lié à l’ADN) : Ex/Em 528 nm/563 nm.
Attention: Dans les types de cellules non sensibles au DMSO, l’ajout de DMSO au cours de l’incubation du substrat peut améliorer la coloration NucView.