Imprimer
Pinces pour tuyaux, mâchoire basculante
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H182210000 H182220000
129-2233EA 238 EUR
129-2233 129-2234
Pinces pour tuyaux, mâchoire basculante
Pinces Clips pour tubes
Acier zingué. Pinces pour mâchoire basculante, pour une utilisation avec tous les tubes souples.
  • S'attache en tout point du tuyau sans déconnexion
  • L'acier zingué résiste aux produits chimiques et à la corrosion
  • Écrou moleté qui applique une force de serrage via des surfaces de serrage lisses
  • Autoclavable