Imprimer
Combinaisons de protection, 4565
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4565M 4565XXL 4565L 45654XL 45653XL 4565S 7100256062 7100256143
113-5425EA 33.3 EUR
113-5425 MMMA4565XXL 113-5424 MMMA45654XL MMMA45653XL MMMA4565S MMMA7100256062 MMMA7100256143
Combinaisons de protection, 4565
Vêtements à usage unique
La combinaison de protection 3M™ 4565 présente des caractéristiques de confort souhaitables et offre une barrière solide contre certains produits chimiques, aérosols liquides et particules. Ces combinaisons sont non microporeuses pour offrir une protection chimique avec une résistance testée à la perméation, et elles sont certifiées selon la norme EN 14126 sur les agents infectieux.
  • Combinaison de type 4/5/6 conçue pour offrir une très bonne barrière contre les particules dangereuses et limiter les éclaboussures et pulvérisations de liquide
  • Fabriqué en non-tissé à deux composants avec un laminé PE à très faible peluchage pour un drapé remarquablement confortable
  • Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair à double sens et rabat-tempête avec ruban adhésif scellable
  • Dos et chevilles élastiqués pour réduire le risque d'exposition cutanée
  • Coutures scellées sur toute la combinaison pour une tenue et une résistance accrues, réduisant le risque de déchirure et d'exposition
  • Protection contre EN 14126 Agents biologiques
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges statiques et le risque d'étincelles
  • EN 1073-2 tenue aux particules nucléaires jusqu'à la classe 2
La combinaison de protection 3M™ 4565 offre une barrière supérieure contre les particules dangereuses, les éclaboussures de liquide limitées et les pulvérisations de type 4. La combinaison Fresh White 4565 a des coutures rouges reconnaissables et répond à une variété de normes, y compris les vêtements de protection chimique, y compris EN 14126 Agents infectieux, EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034, et Poussière de type 5 EN ISO 13982-1.
Les coutures scellées réduisent les points d'exposition de la peau par déchirure et réduisent le risque de fuite vers l'intérieur par des produits chimiques ou des particules. La combinaison offre également une protection de classe 2 en matière de contamination radioactive par particules EN1073-2, ce qui signifie qu'elle a une très bonne tenue aux particules ainsi qu'une résistance aux pulvérisations de liquide. Fabriqué avec un laminé PE non microporeux, ce vêtement offre une protection chimique avec une résistance testée à la perméation contre certains produits chimiques. Les poignets tricotés et la taille et les chevilles élastiquées rendent le porteur plus confortable et augmentent la liberté de mouvement, tandis que le matériau à très faible peluchage réduit la contamination de l'environnement. La conception de la cagoule à 3 panneaux est compatible avec des EPI supplémentaires. Les fermetures à glissière à double sens et les rabats-tempête entièrement refermables réduisent le risque d'exposition de la peau et protègent des contaminants. Cette combinaison dispose également d'un traitement antistatique conforme à la norme EN 1149, qui réduit les décharges statiques et réduit les risques d'étincelles et d'inflammation.
Certifications: CE Catégorie III. EN 1073-2 Contamination radioactive particulaire. EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques. EN 13034:2005+A1:2009 Projection de liquide de type 6. EN 14126 - Agents infectieux (risques biologiques). EN 14605:2005+A1:2009 Spray liquide de type 4. EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Poussières dangereuses.