Imprimer
Cuves à coloration Columbia, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
W900180 W900180-6
720-1035EA 45.9 EUR
720-1035 720-1036
Cuves à coloration Columbia, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
En verre sodo-calcique
  • Pour quatre lamelles
  • Bouchon à vis en PP à doublure PE recouverte de PTFE
  • Résistance chimique
Ces cuves à coloration accueillent jusqu'à quatre lamelles de 17 à 23 mm de large et de 30 mm de long maximum. Des lamelles plus longues peuvent être utilisées si le bouchon est retiré. En plus des applications de coloration, les récipients Columbia peuvent servir à nettoyer les lamelles et à les recouvrir de substances telles que la poly-lysine ou le silane.