Imprimer
Kit de test II des mycoplasmes PCR
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
A8994.0050EA 998 EUR
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
Kit de test II des mycoplasmes PCR
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Mélange PCR lyophilisé pour la détection de mycoplasmes dans la culture cellulaire par PCR classique.
Conformité avec les critères de la section 2.6.7 de la pharmacopée européenne
Shipped at room temperature.
Informations de livraison: fourni sans Taq ADN polymérase. Contenu du kit : mélange d'amorces PCR et de nucléotides, tampon de réaction, eau de qualité PCR, modèle de contrôle positif et ADN contrôle interne. Expédié à température ambiante.