Imprimer
VWR®, Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442-4549EA 14.2 EUR
442-4549 442-4550 442-4551 442-4552
VWR®, Préleveurs de barreaux d'agitation magnétiques
Agitateurs Outils d'agitation
Revêtement en PTFE, noyau magnétique en métaux terreux rares. Pour le retrait des aimants d'agitation des récipients de tout type.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)