Imprimer
Doubles-spatules, micro, à embouts plats
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H367000000 H367030000 H367040000
BELAH367000000EA 88.8 EUR
BELAH367000000 BELAH367030000 BELAH367040000
Doubles-spatules, micro, à embouts plats
Spatules
Avec revêtement en acier inoxydable Fluo-Kem ® Téflon® FEP.
  • À embouts plats (7,9×50 mm)
  • Conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments
  • Disponible avec lame droite ou lame conique