Imprimer
Cuillère à échantillon avec extrémité en forme de spatule, Ellipso-Spoon®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H368080030 H368060015 H368060018 H368070021 H368090040
BELAH368080030EA 208 EUR
BELAH368080030 BELAH368060015 BELAH368060018 BELAH368070021 BELAH368090040
Cuillère à échantillon avec extrémité en forme de spatule, Ellipso-Spoon®
Cuillères
En acier inoxydable 304. L'échantillonneur Ellipso-Spoon® a une forme spécialement recourbée qui permet le contact avec tous les coins des flacons et conteneurs pour éviter la perte de matière. Les cristaux, poudres, granulés, substances solides et liquides épais sont facilement récupérés.
  • Autoclavable
  • L'extrémité en forme de cuillère profonde et décalée récupère la matière dans les coins des flacons et conteneurs
  • L'extrémité en forme de spatule racle et casse les poudres agglutinées
  • Les matières prélevées ne retombent jamais dans le conteneur