Imprimer
Flacons pulvérisateurs, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
226436 226434 226433
WHEA226436EA 412 EUR
WHEA226436 WHEA226434 WHEA226433
Flacons pulvérisateurs, WHEATON®
Flacons Flacons pulvérisateurs
Flacon en PE-LD (Low Density Polyethylene) blanc.
  • Comprend le flacon, l'embout de pulvérisation, le tube plongeur et le capuchon à vis
  • Capuchon à vis en polypropylène
Flacon pulvérisateur ovale.