Imprimer
VWR® Mega, Portoirs pour tubes à essais
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
211-0366EA 70.1 EUR
211-0366 211-0363 211-0364 211-0365 212-0660 212-0661 212-0662 212-0663
VWR® Mega, Portoirs pour tubes à essais
Portoirs Tube Racks
Une grande capacité de stockage pour vos tubes.
  • Matériau robuste pour un transport facile et sûr des prélèvements sanguins et autres tubes
  • Identification alphanumérique pour une localisation et une récupération rapides des tubes
  • Placez différents groupes de tests dans un seul portoir, ce qui évite d'avoir à utiliser plusieurs portoirs
  • Autoclavable
Entièrement assemblés, les méga portoirs en polypropylène sont parfaits pour les laboratoires à haut flux de production qui ont besoin de stocker un grand nombre d'échantillons.