Imprimer
Électrodes sélectives d'ions et demi-cellules
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51340263 51107672 51107673 51107674 51107675 51107676 51107678 51107680 51107681 51107686 51107687 51107688 51107689 51107690 51107692 51107694 51107695 51107870 51107871 51107873 51107874 51089935
662-2803EA 599 EUR
662-2803 METT51107672 METT51107673 METT51107674 METT51107675 METT51107676 METT51107678 METT51107680 METT51107681 METT51107686 METT51107687 METT51107688 METT51107689 METT51107690 METT51107692 METT51107694 METT51107695 METT51107870 METT51107871 METT51107873 METT51107874 METT51089935
Électrodes sélectives d'ions et demi-cellules
Électrodes Électrodes ISE
Ces demi-cellules sélectives d'ions (à l'exception des électrodes sensibles au sodium) se composent de deux éléments : d'une tige universelle et d'un module de membranes pour ions spécifiques.
  • Disponible en demi-cellules (électrode de référence externe nécessaire) ou en électrodes de référence intégrées
  • Chaque électrode sélective d'ions (ISE) et chaque module de membrane est testé chimiquement par voie humide
  • Chaque ion est délivré avec son propre numéro de série et certificat de qualité
  • Les électrodes sont remplies d'électrolyte et prêtes à l'emploi
  • Le kit de membranes est équipé d'un anneau d'identification et d'une gaine d'adaptateur qui s'adaptent à n'importe quel support de titrage METTLER TOLEDO
Ce module peut être échangé pour vous permettre de mesurer l'ion de votre choix. Commandez simplement le kit de membranes spécifiques pour cet ion, montez le nouveau module sur la tige de votre demi-cellule d'ions et vous obtenez un nouvel ion.