VWR®, Polyester Films with Colour-Coded Marking Areas
SealsMicroplate Seals
Identical to polyester films above, but include a colour dot and white writing area on each end tab for plate identification. End tabs with backing removed adhere to the ends of the plate and are perforated so they can be left in place even if the centre portion of the film is removed. Alternatively, one inscribed colour-coded end tab can be removed and pasted in a laboratory notebook while the other remains on the plate.
Choice of five colours for easy plate identification
Applications: Short-term storage, incubation and ELISA
Recommended temperature range −40...+120 °C
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.