Imprimer
VWR®, Films perçables pour tests ELISA et incubateurs à usage général
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-1263EA 83.7 EUR
391-1263 391-1277
VWR®, Films perçables pour tests ELISA et incubateurs à usage général
Scellés Microplaque Sceaux
Les films en PE de 94,1 µm d'épaisseur facilement perçables avec revêtement adhésif acrylique permettent la récupération directe d'échantillons avec des pipeteurs monocanal ou multicanaux et des sondes robotisées.
  • Plage de températures fonctionnelle : –40 à +90 °C
L×P de chaque film : 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm