Imprimer
VWR®, Films en polyester pour 2×8 rangées de puits
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-1252EA 55.8 EUR
391-1252 391-1253
VWR®, Films en polyester pour 2×8 rangées de puits
Scellés Microplaque Sceaux
Le matériau et l'adhésif des films 2×8 bandes en polyester sont identiques à ceux des films en polyester. Cependant, ils sont conçus pour sceller uniquement une ou deux rangées de 8 puits à la fois, sur des plaques avec barrettes ou des plaques standard. Ils sont utilisés dans les cas nécessitant d'accéder individuellement à certaines rangées ou de les protéger. Ce produit stérile est emballé dans des sacs inviolables, à raison de 50/sac.
  • Les films permettent de sceller sélectivement une ou deux rangée(s) à la fois
  • Peuvent servir de couche secondaire sur des films précédemment transpercés
  • Plage de température recommandée: −40 à +120 °C
L×P de chaque film : 103,2×19,1 mm, incluant deux repères de positionnement amovibles. Longueur sans les repères : 82,6 mm.