Imprimer
Modules, Immuno™ LockWell™ FluoroNunc™/LumiNunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
463201 463200 446471 446473
738-0753EA 591 EUR
738-0753 738-0752 738-0750 738-0751
Modules, Immuno™ LockWell™ FluoroNunc™/LumiNunc™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
PS, 96 puits par cadre. Pour les immunodosages basés sur la fluorescence/luminescence et les analyses de liaisons, ces modules ont été conçus à l'aide du format MicroWell™ LockWell™ 96 standard. Les modules blanc opaque ont une surface réfléchissante et offrent une faible interférence et un bruit de fond minimal. Les modules noir opaque avec surface absorbant la lumière offrent une interférence et une lumière parasite minimales.
  • Chaque puits se bloque dans le cadre à la même hauteur pour éviter de rester coincé dans les machines
  • Facile à manipuler
  • Lavage et lecture uniformes
  • Homogénéité de liaison certifiée pour les quatre surfaces
  • La surface MaxiSorp™ a une forte affinité avec les molécules ayant des propriétés hydrophiles/hydrophobes mélangées ; la surface PolySorp™ a une forte affinité avec les molécules hydrophobes
Volume total par puits : 350 µl