Imprimer
VWR®, Films en vinyle précoupés et perforables pour la robotique
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-1286EA 147 EUR
391-1286 391-1287
VWR®, Films en vinyle précoupés et perforables pour la robotique
Scellés Microplaque Sceaux
Ces films en vinyle de 106,7 µm d'épaisseur, avec couche adhésive de 20 µm, sont conçus pour la protection temporaire contre toute contamination et évaporation des échantillons dans les plaques 96 puits.
  • Protège les échantillons et limite l'évaporation à court terme
  • Volets prédécoupés qui se replient sans encrasser les sondes ou les pointes
  • Volets qui se ferment pour une protection continue après l'échantillonnage
  • Plage de température recommandée: −40 à +90 °C
Une prédécoupe sur chaque puits sépare le film en quatre volets qui seEn savoir plus