Imprimer
Lecteurs de microplaques, Multiskan™ FC
Fournisseur: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51119000 51119100
736-0355EA 6830 EUR
736-0355 736-0356
Lecteurs de microplaques, Multiskan™ FC
Lecteurs de microplaques
Le Multiskan™ FC est un photomètre pour microplaques compact, fiable et robuste capable de lire des plaques à 96 puits pour un grand nombre d'applications. Cet appareil permet de garantir des mesures rapides et précises avec une excellente linéarité. La gamme comprend un modèle équipé d'un incubateur assurant un contrôle de la température jusqu'à 50 °C et capable de lire les plaques à 384 puits. La lecture d'une plaque à 96 puits ne prend que 6 secondes et celle d'une plaque à 384 puits, 12 secondes. Grâce à sa plage de longueurs d'ondes de 340 à 850 nm, le Multiskan™ FC est parfaitement adapté à des applications allant de la cinétique enzymatique aux tests de Lowry.
  • Interface multilingue conviviale avec grand écran couleur
  • Vous pouvez utiliser cet appareil en tant qu'instrument autonome, à l'aide d'un logiciel interne, ou l'associer à un ordinateur, grâce au logiciel Skantl™
  • Son faible encombrement permet d'économiser la surface du laboratoire et facilite les procédures automatisées
  • Port USB pour un transfert facilité des données
  • Des résultats fiables jour après jour, année après année
  • Compatible avec des systèmes robotisés pour les environnements à haut rendement
The Multiskan™ FC (IVD model) with internal software conforms to the European IVD directive, making it ideal for qualitative and quantitative ELISA applications in clinical laboratories.
Informations de livraison: fournis avec trois filtres standard (405, 450 et 620 nm) et logiciel SkanIt™.