Imprimer
Transilluminateurs UV pour paillasse
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95-0180-02 95-0456-02 95-0414-02 95-0413-02 95-0417-02 95-0449-02 95-0452-02 95-0458-02 95-0459-02
732-1110EA 2020 EUR
732-1110 732-4390 732-4369 732-4368 732-4372 732-4388 732-4389 732-4391 732-4392
Transilluminateurs UV pour paillasse
Transilluminateurs Transilluminateurs UV
Tous les transilluminateurs de paillasse sont compacts, légers et constituent une alternative économique aux transilluminateurs de la série haute performance. À l'exception du modèle M-10E, tous les modèles à longueur d'onde unique sont équipés d'une lampe UV de 8 W, 302 nm. Des réglages d'intensité élevée/moyenne/faible (sur les modèles à longueur d'onde UV unique) sont destinés aux applications de photographie et de visualisation par illumination fluorescente d'UV. Le réglage de faible intensité réduit les effets néfastes et les réglages d'intensité moyenne et élevée sont effectués à des fins de documentation analytique.
  • Plusieurs tailles de surface de filtration disponibles
  • Les modèles UV à longueur d'onde unique disposent d'un système de commutation du réglage d'intensité élevé/moyenne/faible selon les exigences de l'application
  • Les modèles UV à double longueur d'onde permettent de choisir les ondes longues pour la visualisation prolongée de gels ou les ondes moyennes pour augmenter la fluorescence pour la photodocumentation
  • Les modèles à triple longueur d'onde fournissent une longueur d'onde UV longue, une moyenne et une courte, le tout en une seule unité
  • Couvercle de protection contre les UV transparent inclus
Le modèle UV à double longueur d'onde a des dimensions et une conception identiques à celles des autres modèles de table, mais une intensité unique. Il émet à la fois des UV à ondes moyennes (302 nm) et à ondes longues (365 nm). Les modèles à triple longueur d'onde fournissent les longueurs d'onde 365 nm, 302 nm et 254 nm en une unité compacte.
L×P×H (M-10E uniquement) : 260×184×114 mm
L×P×H (modèles UV doubles et modèles UV/intensité variable, sauf M-10E) : 356×279×122 mm
L×P×H (modèles UV triples) : 356×279×137 mm
Remarque : couvercle de protection contre les UV inclus dans la hauteur
Poids: 6,8 kg