Imprimer
Réactif de transfection, Insect GeneJuice®
Marques : Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71259-4 71259-5 71259-3
71259-4EA 510 EUR
71259-4 71259-5 71259-3
Réactif de transfection, Insect GeneJuice®
Réactifs de transfection
Le réactif de transfection Insect GeneJuice® est formulé pour optimiser l'efficacité de la transfection des cellules d'insectes Sf9. Le réactif apporte une toxicité extrêmement faible aux cellules et peut être utilisé pour les transfections transitoires et stables dans les milieux avec ou sans sérum, et pour la cotransfection des plasmides de transfert avec ADN de virus linéarisé pour la production de baculovirus recombinés.
Informations de livraison: Fourni sous la forme d'une suspension de 2 mg/ml dans 20 mM de MES, 150 mM de NaCl, tampon pH 6,2. 1 ml suffit pour 12 transfections dans des flacons de 10 ml de culture en suspension ou 125 transfections dans des plaques de 35 mm.