Imprimer
VWR®, Feuilles en aluminium pour entreposage frigorifique
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-1275EA 127 EUR
391-1275 391-1296
VWR®, Feuilles en aluminium pour entreposage frigorifique
Scellés Microplaque Sceaux
Feuilles en aluminium avec adhésif biologiquement inerte. Ces feuilles sont facilement perforables par pointes de pipettes manuelle ou automatiques, pour la récupération des échantillons sans génération d'aérosols ni contamination croisée.
  • Recommandés pour des températures entre –80 et +120 °C
  • Non recommandé pour la PCR
L×P de chaque feuille : 133×82 mm