Imprimer
Gels d'agarose pré-coulés, RunOne™
Fournisseur: EMBITEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GE-4700 GE-4707 GE-4540 GE-4543 GE-4652 GE-3570 GE-4570 GE-4572 GE-3640 GE-3642 GE-4640 GE-4642 GE-3670 GE-3672 GE-4670 GE-4672
730-0409EA 120 EUR
730-0409 730-0410 730-0395 EMBIGE-4543 730-0406 730-0374 730-0398 730-0399 730-0377 730-0378 730-0402 730-0403 730-0381 730-0382 730-0407 730-0408
Gels d'agarose pré-coulés, RunOne™
Gels d'électrophorèse Gels pré-coulés
Les gels pré-coulés RunOne™ sont optimisés pour une utilisation avec le système d'électrophorèse RunOne™. Un choix de formats à 100, 104 ou 108 puits adapte ces gels à toutes les applications de screening.
  • Format de gel correspondant à celui des plaques pour PCR standard à 96 puits pour éviter toute confusion
  • Gel exposé au tampon aux deux extrémités, garantissant une migration efficace et une distorsion de gel réduite
  • Plateaux UV facilitant la manipulation et la visualisation des gels
  • Puits compatibles multicanaux permettant un chargement rapide et aisé du gel par multiples de 8 ou 12
  • Temps de migration réduits: migration de 96 échantillons plus marqueurs en moins de 20 minutes