Imprimer
Speci®-Ceps, Pinces chauffantes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2750EA 224 EUR
720-2750 ITGEHF10 720-2752 720-2753
Speci®-Ceps, Pinces chauffantes
Pinces
Les Speci®-Ceps sont des pinces chauffantes électriques conçues pour la préparation de lames histologiques ou histo-pathologiques.
  • Utilisation continue, sans réglage et sans modification de la température du milieu ou du tissu
  • Permet à l'opérateur de se concentrer sur l'orientation du tissu, sans se préoccuper de maintenir la pince à une température adéquate
  • Augmentent considérablement la productivité
Pour que les pointes froides de la pince ne solidifient pas la cire liquide, il est nécessaire de retirer la pince régulièrement et de la chauffer à l'aide d'une source extérieure (flamme ou poste d'inclusion). Les Speci®-Ceps System incorporent des éléments chauffants sûrs, à énergie contrôlée et basse tension, qui maintiennent constamment les pointes à une température optimale pour la manipulation d'échantillons dans la cire histologique.
Longueur: 160 mm