Imprimer
Seringues à usage unique pour injection d'insuline, Omnican®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9151133S 9151117S 9151125S
720-2556EA 73.3 EUR
720-2556 BRAU9151117S BRAU9151125S
Seringues à usage unique pour injection d'insuline, Omnican®
Seringues Seringues médicales
Seringue à usage unique sans latex avec canule intégrée pour injection sous-cutanée d'insuline U-100 (50 ou 100 UI/ml).
  • La butée de piston empêche le piston de sortir du cylindre de la seringue, ce qui évite tout gaspillage du médicament
  • Échelle large et facile à lire permettant un dosage fiable car les bulles d'air peuvent être facilement décelées à travers le corps transparent de la seringue
  • Bouchons de protection aux extrémités de la seringue garantissant la stérilité
  • Toutes les seringues sont également disponibles avec une petite canule de 8 mm évitant toute injection accidentelle dans le muscle
  • Canule précise, taillée en triple biseau, enduite de silicone, assurant une ponction presque imperceptible
Cdt: 10×10 unités dans un sachet en PE.