Imprimer
Boîtes d'expédition pour lames, UniMailer™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M800-100B M800-100G M800-100P M800-100W M800-100Y
720-0990EA 91.7 EUR
720-0990 720-0991 720-0992 720-0993 720-0994
Boîtes d'expédition pour lames, UniMailer™
Boîtes d'expédition pour lames
Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
  • Fit snugly horizontally for maximum protection
  • Slides are removed by pressing lightly on their edges
  • Labelling areas for easy identification
Suitable for shipping slides with or without cover glasses.