Décalcifiants osseux, Osteomoll® et Osteosoft®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les tissus durs comme les os ou les dents et tous les échantillons de tissus calcifiés comme les ponctions de moelle osseuse nécessitent un pré-traitement spécial avant le traitement de routine par un laboratoire histologique.
L'OSTEOMOLL® décalcifie efficacement en fonction de la taille et de la densité du tissu peut s'utiliser deux fois à condition que la solution soit toujours limpide après le premier processus de décalcification.
L'OSTEOSOFT® s'utilise pour un détartrage doux des structures antigènes surtout si à suivre par les procédures immunohistologiques.